Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapsel-Gehörschutz
Click to view available options
Modell:
Kopfband
Passives Headset
Beschreibung
- Ausführung mit elektrisch isoliertem Kopfband (Dielektrikum) erhältlich
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Dichtringe, gefüllt mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaum
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Manschetten verringern den Druck auf die Ohren und verbessern Komfort und Tragbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grün |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die geeignete Wahl für lärmbelastete Industrieumgebungen, im Landwirtschaftssektor, auf Flughäfen und bei der Bedienung von Baumaschinen |
Plug Shape | Oval |
Produkttyp | Gehörschutz Optime 2 |
Material | Edelstahl |
Modell | Passives Headset |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000039619
DateigrößeVersion: 347.8 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapsel-Gehörschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur