Learn More
3M™ PELTOR™ LiteCom™ Plus Headset
Das 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Plus Headset basiert auf einem robusten Grunddesign mit einer Reihe zusätzlicher Funktionen.
1315.00 CHF - 1740.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kommunikations-Headset
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Mehr Spezifikationen ansehen
Productos 3
Código de producto Marca Modell Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modell Precio Cantidad y disponibilidad  
15779997
Ver documentos
3M™
7000108543
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15789997
Ver documentos
3M™
7000108544
Helmbefestigung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15799997
Ver documentos
3M™
7000108545
Nackenbügel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Descripción
Descripción
  • Das Headset mit integriertem Funkgerät ermöglicht eine Zwei-Wege-Konversation von bis zu 3000 Metern
  • Die schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und die Verständigung mit Kollegen
  • Einfacher Anschluss an ein Mobiltelefon oder ein externes Funkgerät, unabhängig von der Frequenz
  • Die Software des Mikrofons ist so programmiert, dass nur Sprache erfasst wird und alle anderen Geräusche effektiv herausgefiltert werden
  • 121 Unterkanäle ermöglichen mehreren Anwendern die individuelle Kommunikation über denselben Kanal
  • Kommunikation auf 8 Kanälen im PMR 446 MHz-Band
  • Bis zu 1 Kilometer Reichweite
Especificaciones
Especificaciones
Kommunikations-Headset
CE-Kennzeichnung
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
3M™ PELTOR™ LiteCom™ Plus Headset
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado