Learn More
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Ohrenschützer
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Ohrenschützer gewährleisten Schutz in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel, ohne zu sperrig zu sein.
Marke:  3M™ 7000039681
379.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15749717
  • 675.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Geformt, um eine Behinderung durch den Gewehrkolben und Ablenkung beim Schießen zu vermeiden
  • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
  • Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
  • Faltbarer Kopfbügel für einfache und sichere Aufbewahrung in einer Tasche oder Tasche
  • Dämpfung:
    • Hoch: 32
    • Mittel: 24
    • NIedrig: 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
27 dB
Faltbar, Überkopf
CE-Zulassung, EN 352-1:2002
Kapselgehörschutz
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Ohrenschützer > Farbe: Schwarz