Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pefloxacin-Methansulfonat-Dihydrat, 95 %
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
50.35 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Reinheit 95%
Gebräuchliche Bezeichnung Pefloxacin mesylate dihydrate
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Format Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15447589
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J66285.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15437589
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J66285.09
10 g
50.35 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Pefloxacin mesylate dihydrate
Pulver
465.49
RUO - research use only
1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid methanesulfonate dihydrate
95%
2 °C bis 8 °C
Ein Breitbandantibiotikum, das auf gramnegative und grampositive Bakterien sowie auf einige Mykoplasmaarten abzielt.
Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
Lichtempfindlich
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke