Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pefloxacin-Methansulfonat-Dihydrat, 95 %
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66285.09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437589
  • 50.35 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Pefloxacin mesylate dihydrate
Pulver
465.49
10 g
Lichtempfindlich
95%
2 °C bis 8 °C
Ein Breitbandantibiotikum, das auf gramnegative und grampositive Bakterien sowie auf einige Mykoplasmaarten abzielt.
Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
RUO - research use only
1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid methanesulfonate dihydrate
Nur für Forschungszwecke