Learn More
IDEX Health & Science, LLC PEEK Tubing
Biocompatible Tubing that is optimized for use in high-pressure applications
85.55 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Typ Schläuche für die Chromatographie
Autoklavierbar Nein
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft
Gesamtlänge (metrisch) 1,524 m
Material PEEK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13029962
Unterlagen ansehen
IDEX Health & Science, LLC
02006-16
0,005 in.
158.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13099892
Unterlagen ansehen
IDEX Health & Science, LLC
02006-03
0,007 in.
85.55 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13023173
Unterlagen ansehen
IDEX Health & Science, LLC
02006-18
0,010 in.
148.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PEEK Tubing is biocompatible and optimized for use in high-pressure applications. Its distinct materials make it inert to most solvents and give it a smooth internal surface that improves the resolution of sample bands. Tubing is available in a variety of colors and sizes.
  • PEEK Tubing
  • Length: 5 ft.
  • Biocompatible
  • Optimized for use in high-pressure applications.
  • Inert to most solvents
  • Smooth internal surface that improves the resolution of sample bands
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie
5 ft
PEEK
Nein
1,524 m