Learn More
IDEX Health & Science, LLC PEEK Tubing
Biocompatible Tubing that is optimized for use in high-pressure applications
Marke: IDEX Health & Science, LLC 02006-18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PEEK Tubing is biocompatible and optimized for use in high-pressure applications. Its distinct materials make it inert to most solvents and give it a smooth internal surface that improves the resolution of sample bands. Tubing is available in a variety of colors and sizes.
- PEEK-Schläuche
- Länge: 5 ft.
- Biokompatibel
- Optimiert für Hochdruckanwendungen.
- Inert gegenüber den meisten Lösungsmitteln
- Glatte Innenfläche zur Verbesserung der Auflösung von Probenbändern
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie | |
Blau | |
1/32 in. | |
0,794 mm | |
1,524 m |
Nein | |
0,010 in. | |
0,25 mm | |
5 ft | |
PEEK |