Learn More
Idex Flanschlose Mutter aus PEEK
Eliminate the need to flange tubing with this Standard Knurl Flangeless Male Nut.
Marke: Idex 02007-66
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Removable and reusable—saving you money.
- Just slip the nut and ferrule over the tubing and finger tighten the assembly into your receiving port.
- Unlike the time required to flange tubing, it only takes a few seconds to change the components.
- Select from various ferrule materials to suit your application.
Spezifikation
Mutter ohne Flansch | |
10/Packung | |
PEEK |
Naturfarben | |
Für 1/8 in. 1/4 bis 28 Gewindegröße |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Idex Flanschlose Mutter aus PEEK > Für 1/8 Zoll 1/4 auf 28 Gewindegröße; naturfarben; Menge:Gehäuse 10Pack
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur