Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit.
Marke:  Thermo Scientific™ U-467BLK
1.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15461073
  • 1.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Verbindungsstücke gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit. Diese Anschlussstücke sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und sind daher beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen. Fingertight-Leitungen sorgen für höhere Benutzerfreundlichkeit. Die Anschlussstücke sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anschlussstecker mit kurzem Kopf, schwarz
10-32 Anschlusskegel
Je 1
1/16 in., 10-32 konisch, Delrin, schwarz
Delrin Acetal
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.