Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit.
Marke:  Thermo Scientific™ F-142X
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10618915
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Verbindungsstücke gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit. Diese Anschlussstücke sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und sind daher beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen. Fingertight-Leitungen sorgen für höhere Benutzerfreundlichkeit. Die Anschlussstücke sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
  • Beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen
  • Biokompatibel für ein breites Spektrum an Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzferrulen
LC-Schläuche
10/Packung
PEEK
PEEK
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings > Ersatzferrulen; 10/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.