Learn More
Cytiva PEEK Luer-Verbindungsstück
Satz von zwei (2) 1/16 Stecker/Luer-Buchse-Verbindungsstücken aus Polyetheretherketon zum Anschluss einer Spritze an die Oberseite einer Chromatographiesäule im ÄKTA Chromatographiesystem.
Marke: Cytiva 18-1112-51
108.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ÄKTA Labormaßstabssysteme sind Flüssigchromatographiesysteme, die für die Proteinaufreinigung im Forschungslabormaßstab verwendet werden.- Konische Spritzenenden
- Polyetheretherketon (PEEK)-Verbindung
- Anschlüsse: 1/16 Zoll männlich–Luer weiblich
Spezifikation
Steckverbinder | |
Set von 2 | |
Schwarz |
1/16 in.-Stecker auf Luer (Buchse) | |
PEEK | |
ÄKTA Laboratory-Scale-Systems, Spritze |