Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch
Verwenden Sie diese Probenschleifen für Ihre Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 37005-50
24.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766524
  • 24.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen für Ihre Rheodyne HPLC-Probeninjektoren. Aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK erhältlich.
  • Umfassende chemische Kompatibilität
  • Biokompatibel
  • Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
  • Für eine Vielzahl von HPLC-Anwendungen geeignet
  • Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rheodyne HPLC-Probeninjektoren
0,005 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge; rot
0,127 mm
50 cm
Kapillarschlauch
0,005 in.
1 ft. 8 in.
PEEK
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch > 0,005 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge; rot
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.