Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional elektronischer Rollenhandtuchspender, weiß
Einzelblattausgabe von Kleenex™
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 9960
192.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12631346
  • 196.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Direktantriebstechnik zur Ausgabe von 150.000 Handtüchern* mit vier D-Zellen Alkalibatterien.(*Handtuchabmessungen: 25 cm)
  • 99,99 % staufrei für einen zuverlässigen, berührungslosen Betrieb
  • Er bietet eine elektronische Ausgabe per Bewegungssensor mit einer Blattschutzoption, die die Papierhandtücher sauber hält (beliebt im Gesundheitsbereich)
  • Kompatibel mit 6765, 6668, 6667, 6665, 6657, 6687 und 6697
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektronischer HRT-Spender
259 x 408 mm
259 mm
408 mm
Hygiene-critical washrooms
Je 1
Weiß
16,575 Zoll
8.6 in.
Kunststoff
SCOTT™ Handtuch mit harten Rollen
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional elektronischer Rollenhandtuchspender, weiß > Größe (L x B): 259 x 408mm