Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Die Pearl™ ist eine Einkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.
202.00 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
ClipTip Weiß
Beschreibung Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16390686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120097
0,1 bis 2 μl
213.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16300696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120098
0,5 bis 10 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16310696
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS120099
2 bis 20 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16320696
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS120100
5 bis 50 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16330696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120101
10 bis 100 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16340696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120102
20 bis 200 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16350696
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific
HS120103
30 bis 300 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16360696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120104
10 bis 1000 μL
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16370696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120105
500 bis 5000 μL
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16380696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific
HS120106
1000 bis 10.000 μl
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
  • Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
  • Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
  • Separater Spitzenabwurf
  • Große digitale Volumenanzeige
  • Mit Volumenbereich gekennzeichnet
  • Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
  • CE-zertifiziert
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
CE
Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Weiß
Nein
1
Unsteril
3-Positionen, Ziffer
1 Box
7 cm
2,54 cm
26,04 cm
Weiß
Autoklavierbar
Geringer Kraftaufwand
ABS
Pearl™
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen
Hook
2,75 in.
1,00 in.
10,25 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen