missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herka™ Birnenförmiges Röhrchen
These pear-shaped, borosilicate glass centrifuge tubes are used in applications for the determination of water or sediment content in petroleum products. Graduated.
Marke: Herka™ A1129500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Graduated
Spezifikation
100 ml | |
203 mm | |
37 mm |
Borosilikatglas | |
3.4 oz. | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Herka™ Birnenförmiges Röhrchen > Kapazität:100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur