Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden
Speziell für die Destillation und Verdampfung mit einfacher Probenentnahme. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031937
Beschreibung
- Gemäß DIN 12383
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Gemäß DIN 12383 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
64 mm |
100 ml | |
19/26 NS |