Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden
Speziell für die Destillation und Verdampfung mit einfacher Probenentnahme. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03031949
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10000251
  • 277.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12383
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
Nach DIN 12383
Borosilikatglas, Duran Glas
85 mm
250 mL
19/26 NS
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden > Fassungsvermögen: 250 ml; 19/26 NS-Buchse; Durchmesser: 85mm