Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Verdampferkolben mit konischem Bodengelenk
Speziell für Rotationsverdampfer, mit Mittelhals und konischem Gelenk, birnenförmig, mit Beschriftungsschild.
179.00 CHF - 943.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Typ | Verdampferkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Form | Birne |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Halsausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11973381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03041413 |
10 mL | 14/23 |
179.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11963381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03041422 |
25 mL | 14/23 |
191.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11983381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03041428 |
50 mL | 14/23 |
943.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11876084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03042928 |
50 mL | 39/32 |
422.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11836144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03042976 |
3000 mL | 29/32 |
336.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Duran Glas | |
Verdampferkolben | |
Rotationsverdampfer | |
Birne |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Verdampferkolben mit konischem Bodengelenk