Learn More
asecos™ Auffangwanne PE ohne Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40044
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17886336
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • PE Blau
  • Gitterrost: ohne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
220 L
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
385.00 mm
930.00 mm
29 kg
58.1 gal.
Polyethylen
52.36 in.
52.36 in.
15.16 in.
36.61 in.
63.93 lb.
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE ohne Gitterrost > Capacity: 220 L, Length: 1330 mm