Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 40048
Artikelnummer. 17826366
  • 713.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PE Blau
  • Gitterrost: ohne
  • Auffangvolumen: 220 Liter
  • Traglast in kg: 1600
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1330 x 1330 x 295
Spezifikation
Spezifikation
Blau
220 litres
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
295.00 mm
1330.00 mm
36 kg
58.1 gal.
Polyethylen
52.36 in.
52.36 in.
11.61 in.
52.36 in.
79.37 lb.
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost > Capacity: 220 L