Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Palette
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 58.1 gal. |
Kapazität (metrisch) | 220 L |
Material | Polyethylen |
Typ | Painted Spill Sump |
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: PE-Palette
- Auffangvolumen: 220 Liter
Spezifikation
Blau | |
220 L | |
Painted Spill Sump | |
1330.00 mm | |
1330.00 mm |
58.1 gal. | |
Polyethylen | |
52.36 in. | |
52.36 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Palette