Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 40043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: PE
Spezifikation
Blau | |
440 L | |
Painted Spill Sump | |
1720.00 mm | |
1720.00 mm | |
350.00 mm | |
1300.00 mm | |
63 kg |
116.2 gal. | |
Polyethylen | |
67.72 in. | |
67.72 in. | |
13.78 in. | |
51.18 in. | |
138.89 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost > Capacity: 440 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur