Learn More
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit verzinktem Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
1130.00 CHF - 1435.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 59.4 gal. |
Kapazität (metrisch) | 225 L |
Material | Polyethylen |
Typ | Sump |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17846416
|
asecos™
22460 |
2680.00 mm |
1435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17806566
|
asecos™
31410 |
1780.00 mm |
1130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: verzinkt
Spezifikation
Blau | |
225 L | |
Sump | |
1300.00 mm |
59.4 gal. | |
Polyethylen | |
51.18 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit verzinktem Gitterrost