Learn More
asecos™ Regalwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 31404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE Grau
- Gitterrost: ohne
Spezifikation
Grau | |
315 L | |
Sump | |
1390.00 mm | |
1390.00 mm | |
315.00 mm | |
1315.00 mm | |
25 kg |
83.2 gal. | |
Polyethylen | |
54.72 in. | |
54.72 in. | |
12.40 in. | |
51.77 in. | |
55.12 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Regalwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost > Capacity 315 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur