Learn More
Brand™ Pipettenspülgerät
Die optimale schnelle und sichere Lösung zum Spülen von Pipetten mit einer Länge von bis zu 460 mm.
Marke: Brand™ 29120
357.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
Durchmesser, metrisch
Spezifikation
734 mm | |
170 mm | |
PE-HDf | |
Automatischer Pipetten-Spüleinsatz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Pipettenspülgerät > Durchmesser, metrisch: 170 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur