Learn More
Fisherbrand™ PE-Stecker für Flachbodenfläschchen
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 15 08 0547
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE-Stecker
- Transparent
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Transparent | |
Polyethylen | |
Stecker |
15 mm | |
100 | |
ND15 |