Learn More
BRAND™ LDPE Stopfen, rutschfest
Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) BRAND™ Griffstopfen aus LDPE eignen sich für den Einsatz in Proben- und Sedimentationsröhrchen. Die Doppelringstopfen verhindern ein Austreten der Proben. Die gerillten Kanten lassen sich gut greifen und festhalten.
37.70 CHF - 38.17 CHF
Spezifikation
Material | LDPE |
---|---|
Produkttyp | Griffstopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proben- und Sedimentationsröhrchen |
Menge | Je 1000 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10354061
|
BRAND™
114730 |
12 mm | BRAND™ Probenröhrchen 114750, 114760 |
38.17 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10058670
|
BRAND™
114720 |
16mm | BRAND™ Probenröhrchen 114715 |
37.70 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Zur Verwendung mit Proben- und Sedimentationsröhrchen.
- Stopfen mit zwei Ringen verhindert ein Auslaufen der Probe.
- Besserer Halt und Handhabung durch geriffelten Rand.
Spezifikation
LDPE | |
Griffstopfen | |
Proben- und Sedimentationsröhrchen | |
Je 1000 |