Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Lagerbock
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 264.2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 1000 L |
Material | Polyethylen |
Typ | IBC Spill Pallet |
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
- Lagerbock als Stellflache mit seitlichen Aufkantungen, verhindert ein Verrutschen des IBC
Spezifikation
Blau | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1380.00 mm | |
1380.00 mm | |
760.00 mm |
264.2 gal. | |
Polyethylen | |
54.33 in. | |
54.33 in. | |
29.92 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Lagerbock