Learn More
VITLAB™ PE-HD-Vorratsflaschen
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ PE-HD-Aufbewahrungsflaschen verfügen über einen sicheren Schraubverschluss und stabile Tragegriffe für eine einfache Handhabung. Zu den Optionen gehören Weithalsflaschen für einfaches Befüllen und Flaschen mit Gewinde zum bequemen Abfüllen von Flüssigkeiten.
Marke:  VITLAB™ 81646
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10587131
  • 39.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Haltbare transparente Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Erhältlich mit oder ohne Polypropylen-Hahn in verschiedenen Kapazitäten und Mündungsgrößen.
  • HDPE zeichnet sich durch ein großes Festigkeits-Dichte-Verhältnis aus
  • Durchsichtige Flaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
  • Verfügt über einen sicheren Schraubverschluss zum Schutz des Inhalts, auch wenn die Flasche umkippt
  • Stabile Tragegriffe (zwei Griffe an den Größen 25 und 50 l) sorgen für eine einfache Handhabung
  • Erhältlich mit einfach zu bedienenden Hähnen mit einem 3⁄4 in.-Rohranschluss für einfaches Dispensieren
  • Weithalsflaschen für einfaches Befüllen, insbesondere von pulverförmigen und pastösen Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
10 l
Lagerung von Flüssigkeiten.
HDPE
Vorratsflaschen, PE-HD, ohne Zapfhahn
Eng
Vorratsflasche
Schraubkappe
Transparent
Tragegriff, Schraubverschluss
1/Packung
62.5 mm
425 mm
210 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ PE-HD-Vorratsflaschen > Abmessungen (Durchmesser x H): 210 x 425 mm; ohne Hahn