Learn More
asecos™ PE-Gitterrost
Zum Einstellen von 2 Fass à 200 L
Marke:  asecos™ 31857
Artikelnummer. 17846586
  • 297.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • für Depot 31856 und 40065
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Drum Pallet Tarp
1400.00 mm
1400.00 mm
32.00 mm
910.00 mm
24 kg
Polyethylen
55.12 in.
55.12 in.
1.26 in.
35.83 in.
52.91 lb.
Name des Produkts
asecos™ PE-Gitterrost > PE grid