missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 5133-RBM4-P0

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15960618

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PDCD1 / PD1 / CD279
Cell Surface and Cytoplasmic
PDCD1/1410R
Unconjugated
NP_016859782
Rabbit
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
5133
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PDCD1
Human recombinant PDCD1 protein fragment
TY cells or Tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote