Learn More
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke:  BRAND™ 705700
79.34 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16368056
  • 116.48 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ elektronische Pipetten
  • 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
  • Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Diese Spitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 mL
Unsteril
Nicht autoklavierbar
≤5 bis 3 %
Qualitätszertifikat
Positive Verdrängung
100
Universalformat-Mehrfachdispenser-Pipettierer
PD-Spitze II
Bedruckt
Ungefiltert
Natural
PD-Spitze II
±≤8 bis 1,6 %
Unbearbeitete Rohstoffen
100/Packung
Ja
Ja
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben
Dokumentation
Reference Materials
Brochures
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog Number705700
Chargennummer0000013288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number705700
Chargennummer0000013202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number705700
Chargennummer0000012723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog Number705700
Chargennummer0000012511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number705700
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser > Volumen:0,1 mL