Learn More
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke: BRAND™ 705704
71.08 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ elektronische Pipetten
- 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
- Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
1 ml | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
≤1 bis 0,4% | |
Qualitätszertifikat | |
Positive Verdrängung | |
100 | |
Universalformat-Mehrfachdispenser-Pipettierer | |
PD-Spitze II | |
Bedruckt |
Ungefiltert | |
Natural | |
PD-Spitze II | |
4 bis 0,8 % | |
Unbearbeitete Rohstoffen | |
100/Packung | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben |
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
BRAND HandyStep touch - deutsch.PDF
DateigrößeVersion: 1.4 MB
BRAND HandyStep touch - english.PDF
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Brand Handystep touch
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser > Volumen: 1 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur