Learn More
Tocris Bioscience™ PD 90780
Inhibits NGF binding to p75NTR
273.00 CHF - 1065.00 CHF
Spécification
Reinheit >98%
Produkttyp PD 90780
Molekulargewicht 362.34
Hemmstoffe PD 90780
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
18756158
missing translation for 'viewDocuments'
Tocris Bioscience™
5101/50
50 mg
1065.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
18737088
missing translation for 'viewDocuments'
Tocris Bioscience™
5101/10
10 mg
273.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
A nonpeptide inhibitor of NGF binding to p75NTR (IC50 ∽ 1 μM in CHO cells); binds NGF, not p75NTR. Affinity maybe altered by the presence of TrkA receptors. Neuroprotective.
Spécification
Spécification
>98%
PD 90780
362.34
PD 90780
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Tocris Bioscience™ PD 90780
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis