Learn More
PCR WaterAbnova™ Artikelnummer.: 16072565
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
PCR WaterAbnova™
Artikelnummer. 16072565
25 x 1.8 mL, 25 Stück
Click to view available options
Menge:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 16072565
Marke: Abnova D0022.25x1.8mL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt und getestet für die Verwendung als Komponente in PCR-Reaktionen, ebenfalls validiert für die Verwendung mit hochempfindlichen PCR-Reaktionen, einschließlich solcher mit eubakteriellen Primer-Sets.
Aufbewahrung in praktischen 2 ml-Röhrchen, wodurch unnötiges Auftauen und Einfrieren der gesamten Wasserversorgung vermieden wird.
Spezifikation
Menge 25 x 1.8 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PCR WaterAbnova™ >