Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen
Besonders dünne und gleichmäßige Wandstärken ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten. Glatte Wellenoberflächen minimieren die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren an die Oberfläche, sodass die Reaktion vollständig ablaufen kann.
176.29 CHF - 293.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Produkttyp | Streifen mit PCR-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11688419
|
BRAND™
781317 |
Weiß | 0,15 mL |
201.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11678419
|
BRAND™
781327 |
Klar | 0,2 ml |
293.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10789064
|
BRAND™
781283 |
Grün | 0.2 mL | N/A | ||||||
10478092
|
BRAND™
781281 |
Rosé | 0.2 mL | N/A | ||||||
11618439
|
BRAND™
781316 |
Weiß | 0,2 ml |
201.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Polypropylen 8- und 12 Röhrchenstreifen
- Eine Vielzahl von Kappenarten sind erhältlich
- Kompatibel mit führenden Thermozyklern mit beheizten Deckeln
- Bietet eine dichte Abdichtung in allen PCR*-Zyklern
- Schützt Proben vor Kreuzkontamination
Spezifikation
Polypropylen | |
Streifen mit PCR-Röhrchen |