Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, niedriges Profil, mit Stehrand
Automatisierungskompatible 96-Well-PCR-Platte mit Vollrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0800150
606.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
625.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
96-Well-Platten mit Vollrand haben ein niedriges, dünnwandiges Profil und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Die Thermo Scientific 96-Well-Platten mit Stehrand haben ein niedriges Profil, dünne Wände und sind kompatibel mit PCR- und qPCR-Anwendungen. Sie verfügen über einen SBS-Footprint und sind stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Merkmale
• ANSI:SBS Fußabdruck und stapelbar für den Einsatz in automatisierten Systemen
• Geringes Profil zur Reduzierung des Totraums und zur Erhöhung der PCR-Effizienz
• Erhältlich als SuperPlate, für 4-mal höhere Steifigkeit bei überragender Roboterhandhabung
• Maximales Well-Volumen von 0,2 ml (bei Verwendung mit Klebe- und Wärmedichtungen)
• Transparentes Well-Gehäuse für Probensichtbarkeit
• Mit Thermo-Mat, Klebefolien, Heißversiegelungen und allen Thermo Scientific Deckelstreifen kompatibel
• 8 Löcher im Rand unterstützen die Positionierung und Entfernung der Platte aus dem Thermocycler-Block
• Gleichmäßig erhöhte Randkonstruktion um die einzelnen Wells ermöglicht eine sichere Abdichtung und schützt vor Verdunsten
• Dünne Well-Wände sorgen für maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer Beschriftung mit alphanumerischer Kennzeichnung ermöglichen die eine einfache Identifizierung
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
• Abgeschrägte Ecken: H1
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Kein Barcode | |
150 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
150 plates |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Transparent | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
150 | |
Flaches Profil |