Learn More
Eppendorf™ PCR-Kühler
Innovative Lösung für Schutz, Transport und Lagerung empfindlicher Proben sowie zum sicheren Stoppen von Reaktionen.
Marke: Eppendorf™ 3881000031
72.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Behält eine Probentemperatur von 0°C über mehr als eine Stunde bei und ändert die Farbe, wenn die Temperatur 7°C überschreitet.
- Besser als ein Eisbad, einfach in der Handhabung, platzsparend und frei von Kontamination, also die perfekte Vorbereitung für PCR-Reaktionen
- Temperatur einzelner Röhrchen wird durch die Farbe der einzelnen Bohrungen angezeigt
- Speziell entwickelte Konuskontur verhindert das Einfrieren von Proben
- Kühlaggregat im universellen 96 Well-Format für0.2 ml- und 0.5 ml-PCR-Röhrchen, für Röhrchenstreifen, Platten und einzelne Röhrchen
Specifications
PCR-Reaktionseinrichtung | |
Blau | |
96 |
PCR-Kühler | |
0.2 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ PCR-Kühler > Blau
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction