Learn More
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
Marke: Eppendorf™ 0030073770
101.99 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
- Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
- Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
- Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
- Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
Spezifikation
0.1 to 20μL | |
Natural | |
Autoklavierbar | |
PCR clean | |
960 Tips (10 Trays x 96 Tips) | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
mittelgrau | |
40mm | |
Reloads | |
Mittelgrau |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
14Stunden
11Minuten
17Sekunden
3Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
11Minuten
17Sekunden
3 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
11Minuten
17Sekunden
3 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
11Minuten
17Sekunden
3