Learn More
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
Marke:  Eppendorf™ 0030073835
88.99 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15801515
  • 93.82 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
  • Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
  • Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
  • Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
  • Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 to 300μL
Orange
Autoklavierbar
PCR clean
960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
epT.I.P.S.
Ungefiltert
orange
55mm
Reloads
Orange
Name des Produkts
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack > Volumen (metrisch): 20 bis 300 μl