Learn More
BRAND™ PCR 8-Streifen-Kappen
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR-Verschlüsse in 8er Streifen sind autoklavierbar sowie RNase-, DNase- und DNA-frei. Die gewölbten Verschlüsse sind in verschiedensten Farben erhältlich und erleichtern damit die Probenbestimmung.
40.40 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Closure Included | Ja |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Format | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Format | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10608131
|
BRAND™
781340 |
Klar | Thermocycler |
41.75 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10633493
|
BRAND™
781342 |
Gelb | Mikrotiterplatten |
40.40 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10122662
|
BRAND™
781341 |
Rosé | Mikrotiterplatten |
40.40 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10539482
|
BRAND™
781343 |
Grün | Mikrotiterplatten |
40.40 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10385962
|
BRAND™
781344 |
Blau | Mikrotiterplatten |
40.40 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10271783
|
BRAND™
781334 |
Klar | Flach | Mikrotiterplatten |
50.65 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15644007
|
BRAND™
781413 |
Klar | Flach | qPCR-Platten |
140.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15664007
|
BRAND™
781414 |
Klar | Kuppelform | qPCR-Platten |
140.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten.- Erhältlich in flacher oder gewölbter Ausführung
- Die gewölbten Kappen sind in einer Vielzahl von Farben zur besseren Probenidentifizierung erhältlich
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei
Specifications
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Polypropylen | |
Ja |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.