Learn More
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate
Diese Einhängethermostate verfügen über 3,0 kW Heizkapazität für eine steilere Aufheizkurve sowie einer Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren und bieten eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen von -50  C bis +200  C.
4462.20 CHF - 4773.75 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS
Kommunikation USB
Flussrate 24 l/min
Pumpentyp Druckpumpe/Saugpumpe
Temperaturbereich 13°bis 300 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
12717667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1580005B
PC201 200/230 V 50/60Hz
4462.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12602835
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1580025
PC201 w / Bridget 200/230 V 50/60Hz
4773.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate verfügen über eine 3,0 kW Heizkapazität für eine steilere Aufheizkurve sowie einer Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren und bieten eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen von −50  C bis +200  C. Die Funktionen umfassen eine fortgeschrittene digitale Anzeige und anwenderfreundliche Touchpad-Einstellungen, wodurch die Temperatur einfach zur Erfüllung der spezifischen Anwendungsansprüche eingestellt werden kann.
  • Höchsttemperatur: 150°C
  • Temperaturgenauigkeit: 0,015
  • 3,0 kW Heizung für steilere Aufheizkurve
  • Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren
  • Druck-/Saugpumpe mit 560 mbar Druck und Flussrate von 24 l/min
  • Heizleistung 1,2 kW
  • Externe Temperatursteuerung über PT100-Sensoranschluss
  • Anwendungs-Schwellenwertalarme zum Schutz von Experimenten
  • Obere und untere Temperaturgrenze
  • Sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch und Japanisch)
  • Zehn Rampenprogramme mit Bearbeitung bei laufendem Betrieb oder im Pause-Modus
  • USB-Anschluss für Fernsteuerung
  • Echtzeituhr
  • Multifunktionsanschluss für
    • Druckerhöhungspumpe (1 bar zusätzlich)
    • Zusatzheizung (2 kW zusätzlich)
    • Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen
    • Magnetventilbox (z. B. Steuerung der Leitungswasserkühlung)
Bestellinformationen:
Mit 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Badbrücke (nur –0025), Pumpenstecker für externe Umwälzung und 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel.
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS
24 l/min
13°bis 300 °C
500mbar/8.12psi
23,3 x 18,9 x 42,1 cm (9,2 x 7,4 x 16,6 in.)
23.3cm
18.9cm
42.1cm
4.7kg
200/230 V
USB
Druckpumpe/Saugpumpe
3 kW
0.01 ° C
9.2 in.
7,4 in.
16,6 in.
£ 10,4
200/230 V 50/60 Hz
50/60Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate