Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
35.17 CHF - 50.50 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | No Calcium, No Magnesium |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Farbe | Klar |
Verdünnung | 1 X |
Produktlinie | Gibco™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10728775
![]() |
Gibco™
10010031 |
1.000 mL |
50.50 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15374875
![]() |
Gibco™
10010023 |
500 mL |
35.17 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PBS (phosphate buffered saline) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents. PBS is formulated without calcium and magnesium for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. We offer a variety of PBS formulations for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) kein Calcium und Magnesium. Diese PBS wird ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot hergestellt. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
No Calcium, No Magnesium | |
Klar | |
Gibco™ | |
Phosphatgepufferte Salzlösung | |
280 bis 315 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
1 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Waschen von Zellen vor der Dissoziation; Verdünnen von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien; Transport von Zellen oder Gewebe | |
7,4 | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.