Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1 X Pulver, pH 7.4, Fisher BioReagents
51.15 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Verpackungsart | Poly-Flasche |
Form | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10316743
|
Fisher BioReagents
BP661-10 |
98,9 Gramm (ergibt 10 l Lösung) |
51.15 CHF
98.90 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Produkt bietet eine bequeme Möglichkeit, große Mengen von Standard-1-X Phosphatpuffer herzustellen. Jede Flasche enthält 98.9 g oder 492 g zur Rekonstitution in 10 l bzw. 50 l Wasser.Spezifikation
Weiß | |
Raumtemperatur | |
Poly-Flasche | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PBS Phosphate Buffered Saline
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1 X Pulver, pH 7.4, Fisher BioReagents