Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4
PBS (10X), pH 7.4
55.00 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
Verdünnung | 10 X |
Produkttyp | Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11504526
![]() |
Gibco™
70011051 |
10 x 500 ml |
420.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11594516
![]() |
Gibco™
70011036 |
500 ml |
55.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Phosphatgepuffertes Salz (PBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium. Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ PBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen von Gibco™ PBS erfordern möglicherweise eine Einstellung des pH-Wertes zum Zeitpunkt der Verdünnung.
Spezifikation
500 ml | |
10 X | |
Säugetierzellkultur | |
7,3 bis 7,5 | |
Flüssig |
15 bis 30 °C | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
2800 bis 3100 mOsm/kg | |
Für In-vitro-Diagnostik |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4