Learn More
IBA Lifesciences PBMC Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ PBMC Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
97.14 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp PBMC-Isolations-Kit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Spenderquelle Menschliches Vollblut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Ausreichend für 9 ml Vollblut
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809784
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-6015-001
1 Kits, human Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15819784
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-6015-010
10 Kits, human Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit wird für die Aufreinigung von PBMCs aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD81-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml-Vollblut zu isolieren.
Spezifikation
Spezifikation
PBMC-Isolations-Kit
Menschliches Vollblut
9 ml Vollblut
2 °C bis 8 °C
Isolation of label-free cells
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences PBMC Isolation Kit für FABian™