Learn More
Emma Safety Footwear Patrick XD Sicherheitsschuhe
Eine ideale Wahl, wenn optimaler Fußschutz erforderlich ist. Eine starke, solide Stahlplatte in der Sohle und elastische Lederobermaterialien schützen die Füße vor unerwarteten Gefahren. Die perfekt ausgewogene anatomische Fußstütze sorgt dafür, dass sich die Füße fit und frisch fühlen.
Marke:  Emma Safety Footwear MM73186637
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15918961
  • 157.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-11-2025
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
Patrick XD
Leder
37
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Patrick XD Sicherheitsschuhe > Größe:37