Learn More
Gilac™ Patient Drinking Cup with Nose Cut-out, Green
Patient Drinking Cup with Nose Cut-out allows drinking without putting the head back.
Marke:  Gilac™ G120508
Artikelnummer. 17958991
  • 9.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pack of 10 patient drinking cup with nose cut-out.
  • Drinking cup with graduations (in mL).
  • Allows drinking more easily.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
8.5 oz.
Tumbler Cup
0.25 L
10 Pk.
Name des Produkts
Gilac™ Patient Drinking Cup with Nose Cut-out, Green > Capacity: 0.25 L, Quantity: 10 Pk.