Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Kombi-Testkit
Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus / Adenovirus Kombi-Testkit
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M595CE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Adenoviren
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Antikörper spezifisch für Rotavirus und Adenovirus | |
Tupfer | |
Teststreifen | |
Probenentnahme/Stuhlprobenbehälter, Timer, Zentrifuge und Pipette | |
Kunststoff | |
Tier | |
25 Tests und 1 Flasche (3 ml) | |
Rotavirus und Adenovirus | |
Eukaryoten |
2°bis 30 °C | |
CLIA-Zertifizierung | |
25 Tests | |
Rotavirus: 97,3 % Adenovirus: 95,2% | |
Ein qualitativer Lateral-Flow Immunoassay für den Nachweis von Rotaviren und Adenoviren in humanen Stuhlproben | |
25 Tests | |
1/Test | |
Karton mit versiegelten Folienbeuteln | |
Enthält mit Anti-Rotavirus-Antikörpern und Anti-Adenovirus-Antikörpern beschichtete Partikel und eine mit Anti-Rotavirus-Antikörpern und Anti-Adenovirus-Antikörpern beschichtete Membran | |
Rotavirus: 97,1% Adenovirus: 97,7% | |
15 Minuten |