Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Testkassette
Die PathFlow Rota/Adeno Combi Testkassette ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Rotaviren und Adenoviren in humanen Stuhlproben. Der Test verwendet spezifische Antikörper für Rotaviren und Adenoviren, um in Proben Rotaviren und Adenoviren selektiv zu erkennen.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M596CE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diagnostische Verfahren wie Elektronenmikroskopie (EM) und Nukleinsäure-Hybridisierung sind teuer und arbeitsintensiv.
- Die PathFlow™ Rota/Adeno Combi Testkassette ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Rotaviren und Adenoviren in humanen Stuhlproben, der Ergebnisse in 10 Minuten liefert.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Monoklonale Antikörper spezifisch für Genogruppe 1 und Genogruppe 2 | |
Tupfer | |
Teststreifen | |
Probenentnahme/Stuhlprobenbehälter, Timer, Zentrifuge und Pipette | |
Kunststoff | |
Tier | |
25 Tests und 1 Flasche (1 ml) | |
Norovirus | |
Eukaryoten |
2°bis 30 °C | |
Ohne Verzicht | |
25 Tests | |
0,957 | |
Ein qualitativer, Lateral-Flow Immunoassay zum Nachweis von Noroviren in humanen Stuhlproben | |
25 Tests | |
1/Test | |
Karton mit versiegelten Folienbeuteln | |
Enthält mit monoklonalen Antikörpern für Genogruppe 1 und Genogruppe 2 beschichtete Partikel und eine mit monoklonalen Antikörpern für Genogruppe 1 und Genogruppe 2 beschichtete Membran | |
0,917 | |
15 Minuten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Testkassette > PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Testkassette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur